Kluczowe dokumenty
W292443
Propionic acid
≥99.5%
Synonim(y):
Acid C3, Propanoic acid, Propanyl acid
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
Kosher
gęstość pary
2.55 (vs air)
ciśnienie pary
2.4 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.5%
temp. samozapłonu
955 °F
granice wybuchowości
12.1 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.386 (lit.)
bp
141 °C (lit.)
141 °C
mp
−24-−23 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: soluble
gęstość
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
vinegar
ciąg SMILES
CCC(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
Klucz InChI
XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
129.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)