Kluczowe dokumenty
W288705
Hydrocinnamaldehyde
≥95%, stabilized, FG, FCC
Synonim(y):
3-Phenylpropanal, 3-Phenylpropionaldehyde
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥95%
zawiera
α-tocopherol,synthetic as stabilizer
citric acid, synthetic as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.523 (lit.)
bp
97-98 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; citrus; floral; peach
ciąg SMILES
[H]C(=O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,8H,4,7H2
Klucz InChI
YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
203.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
95 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?