393193
Hydrocinnamaldehyde
technical grade, 90%
Synonim(y):
3-Phenylpropionaldehyde
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
Postać
liquid
zanieczyszczenia
<5% 3-phenyl-1-propanol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.523 (lit.)
tw
97-98 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,8H,4,7H2
Klucz InChI
YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- 2-Chloro hydrocinnamaldehyde by α-chlorination.
- Mixture of homopropargyl alcohols by kinetic resolution-allenylboration reactions.
- Mixture of syn- and anti-β-hydroxyallylsilanes by hydroboration of allenylsilane.
- (2S)-2-Hydroxy-4-phenylbutanenitrile by catalytic asymmetric cyanosilylation.
- Cinnamaldehyde by dehydrogenation reaction using Pd(TFA)2/4,5-diazafluorenone catalyst.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
203.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
95 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter