Kluczowe dokumenty
W288500
3-Phenyl-1-propanol
≥98%, FCC
Synonim(y):
3-Phenylpropyl alcohol, Hydrocinnamyl alcohol
Wybierz wielkość
226,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
226,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
300
400
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.526 (lit.)
bp
119-121 °C/12 mmHg (lit.)
mp
−18 °C (lit.)
gęstość
1.001 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
balsam; cinnamon; hyacinth; floral; spicy
ciąg SMILES
OCCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,10H,4,7-8H2
Klucz InChI
VAJVDSVGBWFCLW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
248.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
120 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?