Merck
W284823
Sigma-Aldrich
Peppermint oil
purified by triple-distillation, FCC, FG
Synonim(y):
Mentha piperita
Wybierz wielkość
W284823-SAMPLE-K
236,00 zł
1 KG
936,00 zł
4 KG
3280,00 zł
236,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W284823-SAMPLE-K
236,00 zł
1 KG
936,00 zł
4 KG
3280,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer FEMA:
2848
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
236,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
klasa czystości
FG
Kosher
Poziom jakości
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.230
FDA 21 CFR 182.20
aktywność optyczna
[α]20/D −26°, neat
oczyszczone przez
triple-distillation
pochodzenie
USA origin
współczynnik refrakcji
n20/D 1.461 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
gęstość
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
peppermint
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
150.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
66 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Jing Li et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 16(2), 1642-1654 (2011-02-18)
The present study aimed to evaluate the antimicrobial activity of peppermint oil against Staphylococcus aureus, and further investigate the influence of peppermint oil on S. aureus virulence-related exoprotein production. The data show that peppermint oil, which contained high contents of
Hiroshi Iida et al.
Hepato-gastroenterology, 58(105), 235-238 (2011-04-23)
Ideally, medications for the treatment of acid-related diseases should have a rapid onset of action to promote hemostasis and the resolution of symptoms. The aim of our study was to investigate the inhibitory effects on gastric acid secretion of a
Takuto Hikichi et al.
Fukushima journal of medical science, 57(2), 60-65 (2012-02-23)
We investigated whether peppermint oil (PO) is useful for endoscopic diagnosis of gastric tumors without magnifying endoscopy. Twenty-six patients diagnosed with gastric tumors were examined. Endoscopic images were recorded by white light (WL) and narrow band imaging (NBI) without magnifying
Sonia Hines et al.
The Cochrane database of systematic reviews, 4(4), CD007598-CD007598 (2012-04-20)
Postoperative nausea and vomiting is a common and unpleasant phenomenon and current therapies are not always effective for all patients. Aromatherapy has been suggested as a possible addition to the available treatment strategies. This review sought to establish what effect
Silvia Perez Damonte et al.
Journal of cosmetic science, 62(6), 525-533 (2012-06-12)
The aim of the present work was to study the influence of emulsion composition and two types of peppermint oil (common and dementholated) on freshness perception (skin feel) of refreshing creams, as evaluated by trained assessors and two consumer panels.
Produkty
Essential oils are complex natural extracts consisting of aromatic compounds and related organic chemicals. While they hold great value as fragrance and flavor ingredients, their significant risk of adulteration necessitates consistent formulator testing for quality, naturalness, and allergen levels.