W282537
Orange oil
cold-pressed, Brazil origin, FG
Synonim(y):
Citrus aurantium, Citrus sinensis
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Citrus sinensis (L.) Osbeck
klasa czystości
FG
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.230
FDA 21 CFR 182.20
aktywność optyczna
[α]20/D +97°, neat
jakość
cold-pressed
pochodzenie
Brazil origin
współczynnik refrakcji
n20/D 1.473
tw
175 °C
gęstość
0.843 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
orange
Uwaga dotycząca przygotowania
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
129.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54 °C - closed cup