Merck
W522708
Sigma-Aldrich
Orange terpenes
natural, FG
Synonim(y):
Orange oil terpenes, Orange terpenes
Wybierz wielkość
W522708-SAMPLE-K
234,00 zł
1 KG
364,00 zł
20 KG
3300,00 zł
234,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W522708-SAMPLE-K
234,00 zł
1 KG
364,00 zł
20 KG
3300,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
234,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
oranges
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
współczynnik refrakcji
n20/D 1.472 (lit.)
bp
176 °C (lit.)
gęstość
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
orange
Uwaga dotycząca przygotowania
Extraction method: steam distillation
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
128.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
53.4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)