Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1910,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
potassium sorbate
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[K+].C\C=C\C=C\C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O2.K/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/b3-2+,5-4+;
InChI key
CHHHXKFHOYLYRE-STWYSWDKSA-M
General description
Application
- Budesonide Nasal Spray
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - | grade analytical standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) liquid formulation | application(s) cleaning products |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C |
| API family potassium sorbate | API family potassium sorbate | API family - | API family - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium sorbate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?