Merck
W270504
Sigma-Aldrich
Methyl heptanoate
≥99%, FG
Synonim(y):
Methyl enanthate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.21
Numer FEMA:
2705
Beilstein:
1747147
Numer WE:
Nr Rady Europy:
368
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.096
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
green; fruity; sweet
klasa czystości:
FG
Kosher
pochodzenie biologiczne:
synthetic
alergen pokarmowy:
no known allergens
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.411 (lit.)
bp
172-173 °C (lit.)
gęstość
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; fruity; sweet
ciąg SMILES
CCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-4-5-6-7-8(9)10-2/h3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
XNCNNDVCAUWAIT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Methyl heptanoate has been identified in pineapple, Hardy kiwifruit and salak fruit.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
125.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
52 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Volatile constituents of salak (Salacca edulis Reinw.) fruit.
Wong KC & Tie DY.
Flavour and Fragrance Journal, 8(6), 321-324 (1993)
Effect of edible coating on volatile compounds of hardy kiwifruit during storage.
ACS Symp. Ser., 1035, 79?94-79?94 (2010)
Volatile constituents of pineapple (Ananas comosus [L.] Merr.)
Takeoka G, et al.
ACS Symp. Ser., 388, 223?237-223?237 (1989)
Silawan Somboonchan et al.
Food chemistry, 195, 79-86 (2015-11-18)
The effect of modulating the gelatinisation extent by hydration (50/50 and 80/20 water to starch ratio) and temperature (65 or 85 °C) on various properties of wheat starch in presence of flavours has been studied. The hydrothermal treatments resulted in