Merck
W316407
Sigma-Aldrich
trans,trans-2,4-Heptandienal
≥88%
Synonim(y):
2,4-Heptadienal
Wybierz wielkość
W316407-SAMPLE-K
213,00 zł
100 G
1090,00 zł
1 KG
6670,00 zł
213,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W316407-SAMPLE-K
213,00 zł
100 G
1090,00 zł
1 KG
6670,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5CH=CHCH=CHCHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.15
Numer FEMA:
3164
Beilstein:
1699244
Numer WE:
Nr Rady Europy:
729
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
5.084
NACRES:
NA.21
213,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Halal
Kosher
Próba
≥88%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.534 (lit.)
bp
84-84.5 °C (lit.)
gęstość
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fatty; green; oily; vegetable
ciąg SMILES
CC\C=C\C=C\C=O
InChI
1S/C7H10O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h3-7H,2H2,1H3/b4-3+,6-5+
Klucz InChI
SATICYYAWWYRAM-VNKDHWASSA-N
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
62 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dandan Qi et al.
Food chemistry, 265, 189-199 (2018-06-10)
The effects of rapid aging technology on aroma compounds and characteristic of white tea were investigated in comparison with natural aged white tea (NAWT) and fresh white tea (FWT). Volatile compounds of white teas were extracted using headspace-solid phase microextraction
JianCai Zhu et al.
Food chemistry, 221, 1484-1490 (2016-12-17)
Twenty-four kinds of representative aroma compounds in Oolong tea were selected to evaluate the interactions by the variation in the threshold values of these compounds before, and after, they were mixed. Result demonstrated that the ratios of the referenced threshold
Giovanna Romano et al.
Marine drugs, 8(4), 950-967 (2010-05-19)
The diatom-derived polyunsaturated aldehydes (PUAs), 2-trans,4-trans-decadienal, 2-trans,4-trans-octadienal, 2-trans,4-trans,7-octatrienal, 2-trans,4-trans-heptadienal, as well as tridecanal were tested on early and later larval development in the sea urchin Paracentrotus lividus. We also tested the effect of some of the more abundant diatom polyunsaturated
Nadia Ruocco et al.
Scientific reports, 9(1), 517-517 (2019-01-27)
Diatom-derived polyunsaturated aldehydes (PUAs), decadienal, heptadienal and octadienal, derive from the oxidation of fatty acids and have cytotoxic and anticancer effects. PUAs, tested separately, induce malformations in sea urchin Paracentrotus lividus embryos. Decadienal induces the worst malformations and lowest survival
Jon Alberdi-Cedeño et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 9(6) (2020-06-25)
For the first time, an important number of oxylipins have been identified and quantified in corn oil submitted to mild oxidative conditions at each time of their oxidation process. This oil can be considered as a model system of edible