Merck
W267902
Sigma-Aldrich
Methyl p-anisate
≥99%, FG
Synonim(y):
p-Anisic acid methyl ester, Methyl 4-methoxybenzoate
Wybierz wielkość
W267902-SAMPLE-K
220,00 zł
1 KG
882,00 zł
5 KG
4250,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W267902-SAMPLE-K
220,00 zł
1 KG
882,00 zł
5 KG
4250,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.17
Numer FEMA:
2679
Beilstein:
2208571
Numer WE:
Nr Rady Europy:
248
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.713
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥99%
bp
244-245 °C (lit.)
mp
47-51 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
anise; herbaceous; sweet
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-11-8-5-3-7(4-6-8)9(10)12-2/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
DDIZAANNODHTRB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Methyl p-anisate is used as a food flavoring agent and also as a fragrance ingredient due to its anise-like aroma.[1]
Zastosowanie
Methyl p-anisate has been used as a standard for the quantification of odorant compounds in French mimosa absolute oil by GC-Sniffing.[2]
Działania biochem./fizjol.
Taste at 10 ppm
Inne uwagi
Natural occurrence: Cocoa, guava, mushroom.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
233.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
112 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
(Benzoylamino) methyl 4-[(Benzoylamino) methoxy] benzoate.
Popovski E, et al.
Molbank, 2011(1), M711-M711 (2010)
Chemical composition of French mimosa absolute oil.
Perriot R, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58(3), 1844-1849 (2010)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 43-43 (2005)
Fabrizio Carta et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(8), 2521-2526 (2011-03-16)
The inhibition of the β-carbonic anhydrases (CAs, EC 4.2.1.1) from the pathogenic fungi Cryptococcus neoformans (Can2) and Candida albicans (Nce103) with a series of 25 branched aliphatic and aromatic carboxylates has been investigated. Human isoforms hCA I and II were