Merck
W242000
Sigma-Aldrich
Ethyl p-anisate
≥97%, FG
Wybierz wielkość
W242000-SAMPLE
220,00 zł
1 KG
1110,00 zł
5 KG
5960,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W242000-SAMPLE
220,00 zł
1 KG
1110,00 zł
5 KG
5960,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.20
Numer FEMA:
2420
Numer WE:
Nr Rady Europy:
249
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.714
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.524 (lit.)
bp
263 °C (lit.)
mp
7-8 °C (lit.)
gęstość
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
anise; fruity
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-3-13-10(11)8-4-6-9(12-2)7-5-8/h4-7H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
FHUODBDRWMIBQP-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)