Przejdź do
1295607
USP
Gliceryna
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Glycerol, 1,2,3-Propanetriol, Glycerin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
2 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2640,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2CH(OH)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.09
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635685
2640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
3.1 (vs air)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
API family
glycerin
autoignition temp.
698 °F
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
density
1.25 g/mL (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny gliceryny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Glycerin Ophthalmic Solution
  • Dibehenian glicerolu
  • Mono- i Di-glicerydy
  • Dyspersja etylocelulozy typu B
  • L-alfa-glicerylofosforylocholina
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR10201.3702877067
Gliceryna United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1295607
Gliceryna
Glycerin Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1020
Glycerin
Glycerol anhydrous (vegetable), EMPROVE&#174; EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, ACS, USP
SAFC
1.37028
Glycerol
Glycerol analytical standard
Supelco
77067
Glycerol
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
ACS reagent
grade
analytical standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
mp
20 °C (lit.)
mp
20 °C (lit.)
mp
20 °C (lit.)
mp
20 °C (lit.)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gliceryna
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Is it 2 milliliters or 2 megaliter?
    1 answer
    1. This product is offered in 2 milliliters.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?