Merck
W266809
Sigma-Aldrich
DL-Menthyl acetate
≥97%, FG
Synonim(y):
(5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl) acetate, Menthyl acetate racemic
About This Item
Numer CAS:
Numer FEMA:
2668
Numer WE:
Nr Rady Europy:
206
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.016
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.445
bp
228-229 °C
gęstość
0.922 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
berry; cooling; minty
ciąg SMILES
CC(C)C1CCC(C)CC1OC(C)=O
InChI
1S/C12H22O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)7-12(11)14-10(4)13/h8-9,11-12H,5-7H2,1-4H3
Klucz InChI
XHXUANMFYXWVNG-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Taste at 25 ppm
Inne uwagi
Natural occurrence: Mentha arvensis, peppermint, scotch spearmint, raspberry, mango, buchu oil, lemon blam, ginger and orange juice, eucalyptus oil.
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
197.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
92 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27, 58-58 (2002)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 77-77 (2003)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 55-55 (2005)