Kluczowe dokumenty
422770
Menthyl acetate
97%
Synonim(y):
(±)-Menthol acetate, (±)-Menthyl acetate, dl-Menthyl acetate
Wybierz wielkość
270,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
270,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.447 (lit.)
bp
228-229 °C (lit.)
gęstość
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CC(C)C1CCC(C)CC1OC(C)=O
InChI
1S/C12H22O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)7-12(11)14-10(4)13/h8-9,11-12H,5-7H2,1-4H3
Klucz InChI
XHXUANMFYXWVNG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Menthyl acetate is a monoterpene that is widely utilized as a flavoring agent in the food and beverage industry.[6]
Zastosowanie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)