Merck
W379506
Sigma-Aldrich
1,3,5-Undecatriene, mixture of 1,3(E),5(Z) and 1,3(E),5(E) isomers
≥70%, stabilized
Synonim(y):
galbanum decatriene
Wybierz wielkość
W379506-SAMPLE-K
265,00 zł
1 KG
17 220,00 zł
265,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W379506-SAMPLE-K
265,00 zł
1 KG
17 220,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4(CH=CH)2CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.26
Numer FEMA:
3795
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
1.061
NACRES:
NA.21
265,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Halal
Kosher
Próba
≥70%
zawiera
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.513 (lit.)
bp
280-285 °C (lit.)
gęstość
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fresh; green
ciąg SMILES
CCCCC\C=C\C=C\C=C
InChI
1S/C11H18/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3,5,7,9,11H,1,4,6,8,10H2,2H3/b7-5+,11-9+
Klucz InChI
JQQDKNVOSLONRS-JEGFTUTRSA-N
Powiązane kategorie
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
172.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
78 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)