Merck
W258806
Sigma-Aldrich
4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
≥98%, FCC, FG
Synonim(y):
Frambione, NSC 26515, Raspberry ketone
Wybierz wielkość
W258806-SAMPLE-K
220,00 zł
1 KG
515,00 zł
5 KG
1440,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W258806-SAMPLE-K
220,00 zł
1 KG
515,00 zł
5 KG
1440,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H4CH2CH2COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.20
Numer FEMA:
2588
Beilstein:
776080
Numer WE:
Nr Rady Europy:
755
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
7.055
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥98%
mp
81-85 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
berry; jam; raspberry; sweet
ciąg SMILES
CC(=O)CCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(11)2-3-9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
NJGBTKGETPDVIK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
S Pedapudi et al.
Biotechnology progress, 16(3), 346-349 (2000-06-03)
Production levels of p-coumaric acid (p-CA), p-hydroxyphenylbut-3-ene-2-one (benzalacetone), and p-hydroxyphenyl-2-butanone (raspberry ketone) were measured in raspberry cell suspension cultures to investigate metabolite dynamics in a short (two-step) pathway. Intracellular concentrations of benzalacetone and the raspberry ketone fluctuated during the time
H Zorn et al.
Applied and environmental microbiology, 69(1), 367-372 (2003-01-07)
Submerged cells of the basidiomycete Nidula niveo-tomentosa, a microbial producer of 4-(4-hydroxyphenyl)-butan-2-one, were supplemented with (13)C-labeled L-phenylalanines and with [1-(13)C]glucose. Labeled transformation products were detected by a novel method of analyzing stable isotope-labeled metabolites, gas chromatography (GC) coupled to an
Naoaki Harada et al.
Growth hormone & IGF research : official journal of the Growth Hormone Research Society and the International IGF Research Society, 18(4), 335-344 (2008-03-07)
Sensory neurons release calcitonin gene-related peptide (CGRP) on activation. We recently reported that topical application of capsaicin increases facial skin elasticity and promotes hair growth by increasing dermal insulin-like growth factor-I (IGF-I) production through activation of sensory neurons in mice
Kyoung Sik Park
Planta medica, 76(15), 1654-1658 (2010-04-29)
Raspberry ketone (RK) is a natural phenolic compound of the red raspberry. The dietary administration of RK to male mice has been reported to prevent high-fat diet-induced elevation in body weight and to increase lipolysis in white adipocytes. To elucidate
Lili Wang et al.
Journal of medicinal food, 15(5), 495-503 (2012-05-04)
The protective effect of raspberry ketone against nonalcoholic steatohepatitis (NASH) was tested by using a high-fat diet-induced NASH model, and its mechanism was explored. Forty Sprague-Dawley rats with a 1:1 male to female ratio were randomly divided into five groups: