Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2160,00 zł 1620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1620,00 zł
Cena katalogowa2160,00 złZaoszczędź 25%assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)CCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H14O2/c1-8(11)2-3-9-4-6-10(12)7-5-9/h4-8,11-12H,2-3H2,1H3
InChI key
SFUCGABQOMYVJW-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (LC/MS-ELSD) | description ≥95% (LC/MS-ELSD) | description ≥95% (LC/MS-ELSD) | description ≥95% (LC/MS-ELSD) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥95% (LC/MS-ELSD) | assay ≥95% (LC/MS-ELSD) | assay ≥95% (LC/MS-ELSD) | assay ≥95% (LC/MS-ELSD) |
| application(s) metabolomics | application(s) metabolomics | application(s) metabolomics | application(s) metabolomics |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?