Merck
W250902
Sigma-Aldrich
Geranyl acetate
FCC
Synonim(y):
trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl acetate, trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate
Wybierz wielkość
W250902-SAMPLE-K
220,00 zł
1 KG
441,00 zł
5 KG
1310,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W250902-SAMPLE-K
220,00 zł
1 KG
441,00 zł
5 KG
1310,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.29
Numer FEMA:
2509
Numer WE:
Nr Rady Europy:
201
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.011
NACRES:
NA.21
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Halal
Kosher
zgodność regionalna
FCC
FDA 21 CFR 117
gęstość pary
6.8 (vs air)
ciśnienie pary
0.07 mmHg ( 20 °C)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.461 (lit.)
bp
138 °C/25 mmHg (lit.)
gęstość
0.907 g/cm3 at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fruity; rose; sweet
ciąg SMILES
CC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b11-8+
Klucz InChI
HIGQPQRQIQDZMP-DHZHZOJOSA-N
Powiązane kategorie
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
219.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
104 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 5
1 of 5
Satoshi Nojima et al.
PloS one, 6(3), e18178-e18178 (2011-04-06)
Semiochemicals are often produced in infinitesimally small quantities, so their isolation requires large amounts of starting material, not only requiring significant effort in sample preparation, but also resulting in a complex mixture of compounds from which the bioactive compound needs
Won-Il Cho et al.
Journal of food protection, 78(6), 1221-1225 (2015-06-04)
The sporicidal activities against Bacillus subtilis spores of surfactant components with hydrophilic and hydrophobic properties that can lead to the denaturation of various proteins comprising the spore structure were investigated. The reduction in spore numbers by each of the surfactant
Bio-degradation of acetates of geraniol, nerol & citronellol by P. incognita: isolation & identification of metabolites.
K M Madyastha et al.
Indian journal of biochemistry & biophysics, 20(3), 136-140 (1983-06-01)
Luca Nicolotti et al.
Journal of chromatography. A, 1360, 264-274 (2014-08-19)
Comprehensive two-dimensional gas chromatography (GC×GC) coupled with Mass Spectrometry (MS) is one of today's most powerful analytical platforms for detailed analysis of medium-to-high complexity samples. The column set usually consists of a long, conventional-inner-diameter first dimension ((1)D) (typically 15-30m long
Kye Chung Park et al.
Journal of insect physiology, 78, 33-46 (2015-05-06)
Phytophagous insects detect volatile compounds produced by host and non-host plants, using species-specific sets of olfactory receptor neurons (ORNs). To investigate the relationship between the range of host plants and the profile of ORNs, single sensillum recordings were carried out
Questions
  1. What is the E:Z ratio for this product?
    1 answer
    1. The E: Z ratio is not a specification tested for this product.