Merck
245852
Sigma-Aldrich
Propyl formate
97%
Synonim(y):
n-Propyl methanoate
About This Item
Wzór liniowy:
HCOOCH2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.11
Beilstein:
1739272
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
3.03 (vs air)
ciśnienie pary
100 mmHg ( 29.5 °C)
50 mmHg ( 20 °C)
Próba
97%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
851 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.375 (lit.)
tw
80-81 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 45 part(lit.)
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
gęstość
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)OCCC
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-6-4-5/h4H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
KFNNIILCVOLYIR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Propyl formate was used in the synthesis of the radicals - CH3CH2CHOCHO, CH3CHCH2OCHO, and CH2CH2CH2OCHO by TiCl3.H2O2 radical-generating method.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
26.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-3 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
EPR study of radicals derived from n-propyl formate.
Journal of Magnetic Resonance, 39(1), 137-140 (1969)