Merck
W231304
Sigma-Aldrich
Citronellyl isobutyrate
≥92%, FCC
Wybierz wielkość
W231304-SAMPLE-K
226,00 zł
1 KG
725,00 zł
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W231304-SAMPLE-K
226,00 zł
1 KG
725,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCO2CH2CH2CH(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.36
Numer FEMA:
2313
Numer WE:
Nr Rady Europy:
296
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.421
NACRES:
NA.21
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Kosher
zgodność regionalna
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥92%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.442 (lit.)
bp
253 °C (lit.)
gęstość
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
citrus; fruity; tropical; sweet
ciąg SMILES
CC(CCOC(=O)C(C)C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C14H26O2/c1-11(2)7-6-8-13(5)9-10-16-14(15)12(3)4/h7,12-13H,6,8-10H2,1-5H3
Klucz InChI
ZGPPERKMXSGYRK-UHFFFAOYSA-N
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)