Kluczowe dokumenty
TRD3D0040
Sigma-Aldrich
Stiron HIPS 3D Printing Filament
greener alternative
black hole, diam. 1.75 mm
Wybierz wielkość
1 EA
159,00 zł
159,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
159,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.23
159,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Średnica
1.75 mm
masa
1 kgeach
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Filament do druku 3D Stiron HIPS:
  • Idealny materiał do oceny szybkich wydruków
  • Idealny do podpierania ABS, ponieważ można go rozpuszczać w limonenie
  • Czystość materiału zapewnia matową powierzchnię, przyjemną w dotyku
  • Techniczne wydruki z łatwością
Właściwości materiału
  • Gęstość: 1,04 g/cm3
  • Absorpcja wody: 0.1%
  • Moduł sprężystości przy rozciąganiu: 1800 MPa
  • Odkształcenie przy rozciąganiu na granicy plastyczności: 1,5%
  • Udarność Charpy'ego w 23°C: 12 kJ/m2
  • MFR: 4g/10min
  • Temperatura topnienia: 240°C
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt należy do kategorii Enabling ekologicznych alternatyw, a zatem jest zgodny z zasadą "Projektuj z myślą o efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Parametry druku 3D Stiron HIPS
  • Temperatura ekstrudera (dyszy): 220 +/-10 °C
  • Temperatura stołu: 85 +/-10 °C
  • Prędkość druku: 60-90 mm/s
  • Wentylator: 0-30
  • Minimalna średnica dyszy: 0,3 mm
  • Materiały płyty: niebieska taśma, taśma kaptonowa itp.
Produkt ten może być stosowany w technice druku 3D z wytłaczaniem materiału.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)