Merck
W350605
Sigma-Aldrich
2-Methylbutyl isovalerate
≥98%, FCC, FG
Synonim(y):
2-Methylbutyl 3-methylbutanoate
Wybierz wielkość
W350605-SAMPLE-K
220,00 zł
1 KG
572,00 zł
4 KG
1990,00 zł
9 KG
3570,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W350605-SAMPLE-K
220,00 zł
1 KG
572,00 zł
4 KG
1990,00 zł
9 KG
3570,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2CO2CH2CH(CH3)C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.26
Numer FEMA:
3506
Numer WE:
Nr Rady Europy:
10772
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.531
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.414 (lit.)
bp
191-195 °C (lit.)
gęstość
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
apple; green; herbaceous; cheesy; fruity; wine-like
ciąg SMILES
CCC(C)COC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-5-9(4)7-12-10(11)6-8(2)3/h8-9H,5-7H2,1-4H3
Klucz InChI
CYGPPWVXOWCHJB-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Taste at 15 ppm
Inne uwagi
Natural occurrence: Peppermint, Scotch spearmint, sherry and whiskey.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
62 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27(4), 68-68 (2002)