Merck
W226718
Sigma-Aldrich
Cedar leaf oil
Synonim(y):
Methyl 2-hexynoate
About This Item
Numer CAS:
Numer FEMA:
2267
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
Thuja occidentalis L.
aktywność optyczna
[α]25/D -7 to -14
pochodzenie
USA origin
współczynnik refrakcji
n20/D 1.456-1.460 (lit.)
gęstość
0.906-0.920 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
cedar
Uwaga dotycząca przygotowania
Extraction method: steam distillation
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
134.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)