This product is intended for research and development purposes. It is not food grade and should not be used in food and beverage applications.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 135,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
grade
technical
form
liquid
composition
α-thujone, ~70% , β-thujone, ~10%
refractive index
n20/D 1.455 (lit.), n20/D 1.46
bp
84-86 °C/17 mmHg (lit.)
density
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)[C@@]12C[C@@H]1[C@@H](C)C(=O)C2.CC(C)[C@@]34C[C@@H]3[C@H](C)C(=O)C4
InChI
1S/2C10H16O/c2*1-6(2)10-4-8(10)7(3)9(11)5-10/h2*6-8H,4-5H2,1-3H3/t7-,8+,10-;7-,8-,10+/m01/s1
InChI key
AKPBIVZAUPVDMO-APEKEWONSA-N
Application
Preparation Note
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α,β-Thujone
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Can this be used in conjunction with absinthe and bitters to create the original drink?