Merck
W220701
Sigma-Aldrich
Butyl levulinate
≥97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COCH2CH2CO2(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.22
Numer FEMA:
2207
Numer WE:
Nr Rady Europy:
374
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.436
pochodzenie biologiczne
synthetic
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.427 (lit.)
bp
106-108 °C/5.5 mmHg (lit.)
gęstość
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Organoleptyczne
fruity
ciąg SMILES
CCCCOC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/C9H16O3/c1-3-4-7-12-9(11)6-5-8(2)10/h3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
ISBWNEKJSSLXOD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)