Merck
W213306
Sigma-Aldrich
Benzoin resin absolute, Siam
natural
About This Item
Numer CAS:
Numer FEMA:
2133
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
pochodzenie biologiczne
gum benzoin, Siam
Poziom jakości
klasa czystości
Kosher
natural
pochodzenie
France origin
mp
60-70 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
balsam
Uwaga dotycząca przygotowania
Extraction method: solvent extraction and distillation
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)