Przejdź do
243272
Allyl isocyanate
95%
Synonim(y):
3-Isocyanatoprop-1-ene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
562,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1850,00 zł
1387,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2=CHCH2NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
83.09
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
506106
Assay:
95%
Form:
liquid
562,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.417 (lit.)
bp
87-89 °C (lit.)
density
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, isocyanate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C=CCN=C=O
InChI
1S/C4H5NO/c1-2-3-5-4-6/h2H,1,3H2
InChI key
HXBPYFMVGFDZFT-UHFFFAOYSA-N
General description
The rate constants for the gas phase reactions of ozone, OH radical and NO(3) radical with allyl isocyanate (AIC) were studied.
Allyl isocyanate is an organosulfur compound that finds its application in the synthesis, and characterization of biodegradable dextran-allyl isocyanate-ethylamine/polyethylene glycol-diacrylate hydrogels.
Application
Allyl isocyanate is used to prepare:
  • Allyl-pHPMA (allyl-Poly[N-(2-hydroxypropyl) methacrylamide) by reacting with 2° hydroxyl group of pHPMA.
  • Allyl-containing triBCP precursor via bidirectional anionic polymerization of styrene. The precursor used in the synthesis of poly(allyl isocyanate)-block-polystyrene-block-poly(allylisocyanate) (PAIC-b-PSt-b-PAIC).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
143626217328553344
description
95%
description
99%
description
96%
description
97%
assay
95%
assay
99%
assay
96%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
refractive index
n20/D 1.417 (lit.)
refractive index
n20/D 1.5305 (lit.)
refractive index
n20/D 1.480 (lit.)
refractive index
n20/D 1.371 (lit.)
density
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.581 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.733 g/mL at 25 °C (lit.)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
109.4 °F - closed cup
flash_point_c
43 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Buenos días ¿Cómo es obtenido este compuesto, por síntesis o por extracción de fuentes naturales? Quiero usarlo para un proyecto pero el certificador pregunta sobre el origen. Un saludo.
    1 answer
    1. Production methods, i.e. extraction from natural sources vs chemical synthesis, are presented in the Certificates of Origin, which are lot-specific.
      A lot specific Certificate of Origin can be supplied by our Technical Service team who can assist you with further. We kindly ask you to navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Product Documentation" under the Products Section with all the required information so that a member of our team can reach out to you to assist further. Thank you.