Kluczowe dokumenty
W201201
Agar
fine powder, FCC
Synonim(y):
Agar-agar, Gum agar
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
zgodność regionalna
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 150.161
FDA 21 CFR 184.1115
Formularz
fine powder
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
odorless
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
Klucz InChI
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?