Merck
W200506
Sigma-Aldrich
Acetanisole
≥98%, FCC, FG
Synonim(y):
4′-Methoxyacetophenone, p-Acetanisole, 4-Acetylanisole
Wybierz wielkość
W200506-SAMPLE-K
220,00 zł
1 KG
523,00 zł
5 KG
2030,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W200506-SAMPLE-K
220,00 zł
1 KG
523,00 zł
5 KG
2030,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.17
Numer FEMA:
2005
Beilstein:
742313
Numer WE:
Nr Rady Europy:
570
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
eCl@ss:
39023808
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
7.038
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥98%
bp
152-154 °C/26 mmHg (lit.)
mp
36-38 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
anise; floral
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C9H10O2/c1-7(10)8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
NTPLXRHDUXRPNE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Acetanisole is an aromatic ketone that occurs naturally in anise seeds.[1] It is mainly used as a flavoring agent in ice-creams, non-alcoholic beverages and baked goods.[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
280.4 °F - open cup
Temperatura zapłonu (°C)
138 °C - open cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 11-12 (1997)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 11-12 (1997)
Fenaroli G
Fenaroli's Handbook of Flavor Ingredients, 5-5 (1971)
[Toxicological characteristics of acetylanisole].
M I Makaruk et al.
Gigiena i sanitariia, (4)(4), 86-87 (1985-04-01)
Wen-Yong Lou et al.
Journal of biotechnology, 143(3), 190-197 (2009-07-21)
The biocatalytic enantioselective reduction of 4'-methoxyacetophenone to (S)-1-(4-methoxyphenyl)ethanol was successfully conducted in a hydrophilic IL-containing co-solvent system using immobilized Rhodotorula sp. AS2.2241 cells. Of all the tested ILs, the best results were observed with the novel IL 1-(2'-hydroxy)ethyl-3-methylimidazolium nitrate (C(2)OHMIM.NO(3))