Przejdź do
H3916
Hederagenin
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
3,23-Dihydroxyolean-12-en-28-acid, Astrantiagenin E, Caulosapogenin, Hederagenic acid, Hederagenol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H48O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
472.70
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.25
MDL number:
2110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
solubility
methanol: 1 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H]1CC[C@@]2(C)[C@](CC[C@]3(C)[C@]2([H])CC=C4[C@@]3(C)CC[C@]5(C(O)=O)[C@@]4([H])CC(C)(C)CC5)([H])[C@]1(C)CO
InChI
1S/C30H48O4/c1-25(2)13-15-30(24(33)34)16-14-28(5)19(20(30)17-25)7-8-22-26(3)11-10-23(32)27(4,18-31)21(26)9-12-29(22,28)6/h7,20-23,31-32H,8-18H2,1-6H3,(H,33,34)/t20-,21+,22+,23-,26-,27-,28+,29+,30-/m0/s1
InChI key
PGOYMURMZNDHNS-MYPRUECHSA-N
Application
Hederagenin (3,23-Dihydroxyolean-12-en-28-acid), a triterpenoid saponin, is used to study the properties of triterpenoid saponins as biopesticides that prevent fungal growth, bacterial growth, and viral plant diseases. Hederagenin may be used as a reference in assays to detect it in biological fluids.
Biochem/physiol Actions
Saponin. Anti-inflammatory.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL89706PHL8247206813
Hederagenin phyproof® Reference Substance
PHL89706
Hederagenin
Arjunetin phyproof® Reference Substance
PHL82472
Arjunetin
description
≥97% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
analytical standard
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
solubility
methanol: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hederagenin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)