Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 404,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Quality Level
assay
≥90% (GC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMF: 50 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1C([C@H]2[C@@]([C@@H]3[C@]([C@@]4(CC[C@@]5([C@@H]([C@H]([C@@H](CC5)C)C)C4=CC3)C(=O)O)C)(CC2)C)(CC1)C)(C)C
InChI
1S/C30H48O3/c1-18-10-15-30(25(32)33)17-16-28(6)20(24(30)19(18)2)8-9-22-27(5)13-12-23(31)26(3,4)21(27)11-14-29(22,28)7/h8,18-19,21-24,31H,9-17H2,1-7H3,(H,32,33)/t18-,19+,21+,22-,23+,24+,27+,28-,29-,30+/m1/s1
InChI key
WCGUUGGRBIKTOS-GPOJBZKASA-N
General description
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Pathak, A.K., et al. 2007. Mol. Cancer Res.5, 943.
Jung, S.H., et al. 2007. Biochem. J.403, 243.
Zhang, W., et al. 2006. Biochim. Biophys. Acta1760, 1505.
Shishodia, S., et al. 2003. Cancer Res.63, 4375.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (GC) | assay ≥90% | assay - | assay - |
| form powder | form - | form - | form - |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMF: 50 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
580.5 °F
flash_point_c
304.7 °C
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 672315-50MG | 04055977184136 |