Kluczowe dokumenty
GF22918697
Polyphenylsulfone
(PPSU), rod, diam. 40 mm, L 1000 mm, black
Synonim(y):
SU337940
Wybierz wielkość
1 EA
8950,00 zł
8950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
8950,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
8950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 229-186-97
Długość
1000 mm
Średnica
40 mm
kolor
black
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)