TEM-G1500HHCU
1500 Mesh Hexagonal Copper Grid
vial of 15
Synonim(y):
SIATKA SZEŚCIOKĄTNA 1500#, 15/FIOLKA
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Polecane produkty
opakowanie
vial of 15
Opis ogólny
Standardowe siatki sześciokątne o wysokiej wartości oczek: Siatka miedziana, 1500 oczek, średnica 3,05 mm, grubość 0,7 mil (18 μm). Podziałka 16,5 μm, otwór ~10,5 μm, pręt ~6 μm.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)