Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 682,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121809
Joint:
joint: ST/NS29/32
Material:
PTFE key, borosilicate glass 3.3
Feature:
graduated: no
682,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
PTFE key, borosilicate glass 3.3
joint
joint: ST/NS29/32
feature
graduated: no
manufacturer/tradename
Bistabil®, Lenz 4.0141.49
funnel capacity
250 mL
plug bore
4.0 mm
Legal Information
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material PTFE key, borosilicate glass 3.3 | material PTFE key, borosilicate glass 3.3 | material PTFE key, borosilicate glass 3.3 | material PTFE key, borosilicate glass 3.3 |
| manufacturer/tradename Bistabil®, Lenz 4.0141.49 | manufacturer/tradename Bistabil®, Lenz 4.0141.58 | manufacturer/tradename Bistabil®, Lenz 4.0141.73 | manufacturer/tradename Bistabil®, Lenz 4.0141.70 |
| feature graduated: no | feature graduated: no | feature graduated: no | feature graduated: no |
| joint joint: ST/NS29/32 | joint joint: ST/NS29/32 | joint joint: ST/NS29/32 | joint joint: ST/NS29/32 |
| funnel capacity 250 mL | funnel capacity 500 mL | funnel capacity 2,000 mL | funnel capacity 1,000 mL |
| plug bore 4.0 mm | plug bore 4.0 mm | plug bore 6.0 mm | plug bore 4.0 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lenz® Squibb separating funnel
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?