Kluczowe dokumenty
931152
Sigma-Aldrich
TEM Grids
Holey Carbon Supported Copper Grids, grid size 300 mesh, hole avg. diam. 100 nm, box of 25
Synonim(y):
Siatki TEM
Wybierz wielkość
1 EA
1010,00 zł
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1010,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Holey Carbon Supported Copper Grids, grid size 300 mesh, hole avg. diam. 100 nm, box of 25
Materiały
carbon film (holey)
copper grid
opakowanie
box of 25
rozmiar siatki
300 mesh
hole avg. diam.
100 nm
Opis ogólny
Koronkowa powłoka węglowa wspomagana siatkami TEM. Ta powłoka węglowa składa się z otworów przypominających tkaną siatkę o różnych rozmiarach i kształtach. Ten rodzaj wzoru zapewnia wsparcie, ale nie przeszkadza podczas obserwacji przekrojów próbek.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. I want to know whether the graphene is coated by PMMA or not before transfered to the grid.
    1 answer
    1. Yes, graphene generally should be coated by PMMA before transferred to the grid. And PMMA could be removed after transfer.