Kluczowe dokumenty
TEM-76042-41
Sigma-Aldrich
Micronporous Silicon Nitride TEM Window Grids for Cryo-EM Suspension
50nm Thick, pack of 10
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Produkt TEM-76042-41 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
opakowanie
pack of 10
Opis ogólny
Mikroporowate okno TEM z pojedynczym kwadratem o wymiarach 500x500 mikronów i SiN o grubości 50 nm. Możliwość czyszczenia plazmowego, zmiany grubości warstwy poniżej 0,5 nm, tolerancja temperatur powyżej 1000˚C, płaskie, izolacyjne i hydrofobowe powierzchnie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)