Merck
914843
Sigma-Aldrich
Silica nanoparticles
pore size non-porous, 150 nm particle size, 5 % (w/w) in water, dispersion
Synonim(y):
Krzemionka, Monodyspersyjny dwutlenek krzemu, Nieporowata krzemionka, Nieporowaty dwutlenek krzemu
Wybierz wielkość
2 ML
884,00 zł
884,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 ML
884,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
SiO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352309
NACRES:
NA.23
884,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
dispersion
nanoparticles
Poziom jakości
stężenie
5 % (w/w) in water
wielkość cząstki
150 nm
wielkość porów
non-porous
ciąg SMILES
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Monodyspersyjne nieporowate nanocząstki krzemionki znajdują zastosowanie w dostarczaniu leków i obrazowaniu molekularnym[1][2], podczas gdy cząstki o wielkości mikronów są wykorzystywane w chromatografii cieczowej[3]. Oferujemy wysoce monodyspersyjną nieporowatą krzemionkę w roztworze wodnym, o rozmiarach od 150 nm do 900 nm. Wysoka monodyspersyjność naszych cząstek sprawia, że nadają się one do wyżej wymienionych zastosowań.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Li Tang et al.
Nano today, 8(3), 290-312 (2013-09-03)
Nanomedicine, the use of nanotechnology for biomedical applications, has potential to change the landscape of the diagnosis and therapy of many diseases. In the past several decades, the advancement in nanotechnology and material science has resulted in a large number
Produkty
Nonporous SiNPs are investigated as nanocarriers for drug delivery and smart plastics due to monodispersed particles.