Merck
T78603
Sigma-Aldrich
2,3,5-Trimethylphenol
99%
Synonim(y):
Isopseudocumenol
Wybierz wielkość
5 G
123,00 zł
100 G
400,00 zł
123,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
123,00 zł
100 G
400,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3C6H2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.19
Beilstein:
2042210
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
123,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
9.75 mmHg ( 60 °C)
Próba
99%
bp
230-231 °C (lit.)
mp
92-95 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(C)c(C)c(O)c1
InChI
1S/C9H12O/c1-6-4-7(2)8(3)9(10)5-6/h4-5,10H,1-3H3
Klucz InChI
OGRAOKJKVGDSFR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shu-Ling Lin et al.
Analytica chimica acta, 871, 57-65 (2015-04-08)
In this study, methacrylic acid (MAA) was incorporated with alkyl methacrylates to increase the hydrophilicity of the synthesized ethylene dimethacrylate-based (EDMA-based) monoliths for separating polar small molecules by capillary LC analysis. Different alkyl methacrylate-MAA ratios were investigated to prepare a