Przejdź do
T79006
2,4,6-Trimethylphenol
97%
Synonim(y):
Mesitol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
260,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
891,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3C6H2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-419-2
Beilstein/REAXYS Number:
1859675
MDL number:
Assay:
97%
260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
bp
220 °C (lit.)
mp
70-72 °C (lit.), 71-74 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)c(O)c(C)c1
InChI
1S/C9H12O/c1-6-4-7(2)9(10)8(3)5-6/h4-5,10H,1-3H3
InChI key
BPRYUXCVCCNUFE-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,4,6-Trimethylphenol
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system, Stomach
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)