Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 192,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 241,00 zł |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 560,00 zł |
21 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2920,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352116
Form:
liquid
192,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
600 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
250 °C
potency
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2-11.6 % (v/v) anhydrous substance()
pH
13 (20 °C in H2O)
bp
30.8 °C
mp
-2 °C
transition temp
flash point -45 °C
density
0.88 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Application
- Blood trimethylamine-N-oxide origins: Explores the microbiota-mediated breakdown of phosphatidylcholine and absorption from the small intestine, significant for drug discovery in cardiovascular diseases (Stremmel et al., 2017).
- Diabetes and trimethylamine N-oxide levels: Discusses the strong associations between systemic trimethylamine N-oxide levels and diabetes, offering insights into potential therapeutic targets for drug discovery (Dambrova et al., 2016).
- Detection via lanthanide metal-organic framework: Trimethylamine-N-oxide detection using a lanthanide MOF, critical for advancing sensor technology in material science (Min et al., 2022).
- Trimethylamine N-Oxide research: Overview of trimethylamine N-oxide′s roles, focusing on dietary sources and health implications, valuable for academia and nutritional studies (Velasquez et al., 2016).
- Efficient gas sensors: Application of MoS2/SnO2 heterojunctions in creating effective gas sensors for trimethylamine, useful in material science for developing new sensor technologies (Qiao et al., 2018).
Analysis Note
Assay (acidimetric): 38.0 - 41.0 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trimethylamine
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-49.0 °F
flash_point_c
-45 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?