Kluczowe dokumenty
T511552
PTAD-Azide
AldrichCPR
Synonim(y):
4-(4-(2-Azidoethoxy)phenyl)-1,2,4-triazolidine-3,5-dione, N3-Ph-Ur for e-Y-CLICK
Wybierz wielkość
1220,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1220,00 zł
Polecane produkty
ciąg SMILES
O=C(NNC1=O)N1C2=CC=C(OCCN=[N+]=[N-])C=C2
InChI
1S/C10H10N6O3/c11-15-12-5-6-19-8-3-1-7(2-4-8)16-9(17)13-14-10(16)18/h1-4H,5-6H2,(H,13,17)(H,14,18)
Klucz InChI
MHGMHPVYCVQIET-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Uwaga: PTAD-Azide musi być najpierw aktywowany przez mieszanie w stosunku molowym 1:0,98 z 1,3-dibromo-5,5-dimetylohydantoiną (produkt nr 157902). Aktywacja jest widoczna po zmianie koloru roztworu z bezbarwnego na ciemnoczerwony, a aktywowany odczynnik powinien być użyty natychmiast.
Ogólna procedura modyfikacji białek za pomocą PTAD.
Część 1: Aktywacja PTAD
- Zmieszać równoważniki molowe 1:0,98 nieaktywowanego PTAD z 1,3-dibromo-5,5-dimetylohydantoiną (produkt nr 157902) w rozpuszczalniku organicznym (preferowane rozpuszczalniki to DMF lub acetonitryl; unikać stosowania DMSO).
- Obserwuje się zmianę koloru z bezbarwnego/bladożółtego na głęboki czerwony (około 5 minut mieszania).
- Gdy roztwór zmieni kolor na czerwony, aktywowany odczynnik należy przechowywać na lodzie i użyć do modyfikacji białek w ciągu 30 minut.
Część 2: Modyfikacja białek
- Dodaj roztwór białka w mieszanym buforze fosforanowo-trisowym lub buforze Tris (pH powinno wynosić 6-9) do probówki eppendorf (lub innej fiolki) zawierającej aktywowany odczynnik PTAD przygotowany powyżej i delikatnie mieszaj w temperaturze pokojowej przez maksymalnie 30 minut. Najlepiej użyć 10-krotnego nadmiaru molowego odczynnika w stosunku do białka. Stosować białko o minimalnym stężeniu 1 mg/ml (wyższe stężenia są preferowane dla lepszego znakowania).
- Usunąć nadmiar nieprzereagowanego PTAD przez filtrację żelową.
Opakowanie
Inne uwagi
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)