Kluczowe dokumenty
188956
4-Phenylurazole
98%
Synonim(y):
4-Phenyl-1,2,4-triazolidine-3,5-dione, Ph-Ur for e-Y-CLICK
Wybierz wielkość
497,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
497,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
mp
207-209 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1NNC(=O)N1c2ccccc2
InChI
1S/C8H7N3O2/c12-7-9-10-8(13)11(7)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,9,12)(H,10,13)
Klucz InChI
GOSUFRDROXZXLN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?