Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 144,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
144,00 zł
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.559 (lit.)
bp
113-114 °C/43 mmHg (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
density
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro, isocyanate
SMILES string
Clc1cccc(c1)N=C=O
InChI
1S/C7H4ClNO/c8-6-2-1-3-7(4-6)9-5-10/h1-4H
InChI key
HHIRBXHEYVDUAM-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 98% | description ≥99% | description 99% |
| assay 99% | assay 98% | assay ≥99% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp −4 °C (lit.) | mp 26-29 °C (lit.) | mp - | mp - |
| density 1.26 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.2 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.074 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.045 g/mL at 20 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.559 (lit.) | refractive index n20/D 1.5618 (lit.) | refractive index n20/D 1.535 (lit.) | refractive index n20/D 1.513 (lit.) |
| bp 113-114 °C/43 mmHg (lit.) | bp 203-204 °C (lit.) | bp 185 °C (lit.) | bp 55-56 °C/2.5 mmHg (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1A
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
179.6 °F - closed cup
flash_point_c
82 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?