Przejdź do
150533
Thallium(III) trifluoroacetate
technical grade
Synonim(y):
TTFA, Tris(trifluoroacetato)thallium, Thallic trifluoroacetate, Trifluoroacetic acid thallium(III) salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
381,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
648,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CF3COO)3Tl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
543.43
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
245-761-1
MDL number:
381,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
Quality Segment
reaction suitability
core: thallium, reagent type: catalyst
mp
213 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)O[Tl](OC(=O)C(F)(F)F)OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3C2HF3O2.Tl/c3*3-2(4,5)1(6)7;/h3*(H,6,7);/q;;;+3/p-3
InChI key
PSHNNUKOUQCMSG-UHFFFAOYSA-K
Application
Oxidizing agent used in the synthesis of S-substituted cysteine peptides and proteins containing disulfide bonds.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
14765155349163015
description
technical grade
description
purum, ≥97.0%
description
97%
description
-
reaction suitability
core: thallium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: thallium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: thallium, reagent type: catalyst
reaction type: Olefin Metathesis
reaction suitability
core: thallium, reagent type: catalyst
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mp
213 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
300 °C (lit.)
mp
102-105 °C (lit.)
grade
technical grade
grade
purum
grade
-
grade
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)