Przejdź do
87350
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline
purum, ≥96.0% (GC)
Synonim(y):
THQ
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
399,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-237-6
Beilstein/REAXYS Number:
116149
MDL number:
Assay:
≥96.0% (GC)
Form:
liquid
399,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
Quality Segment
assay
≥96.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.593 (lit.), n20/D 1.594
bp
113-117 °C/10 mmHg (lit.), 249 °C (lit.)
mp
9-14 °C (lit.)
density
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CNc2ccccc2C1
InChI
1S/C9H11N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h1-2,4,6,10H,3,5,7H2
InChI key
LBUJPTNKIBCYBY-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T15504434280D1806
description
purum, ≥96.0% (GC)
description
98%
description
contains >0.5% sulfur dioxide as peroxide formation suppressor
description
with 10× PCR reaction buffer containing MgCl2
assay
≥96.0% (GC)
assay
98%
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.594, n20/D 1.593 (lit.)
refractive index
n20/D 1.593 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
bp
249 °C (lit.), 113-117 °C/10 mmHg (lit.)
bp
113-117 °C/10 mmHg (lit.), 249 °C (lit.)
bp
180 °C (lit.)
bp
-
density
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.268 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
mp
9-14 °C (lit.)
mp
9-14 °C (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2,3,4-Tetrahydroquinoline
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
176.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
80 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)