Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 322,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3O)3C6H2CO2(CH2)8N(C2H5)2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
431.99
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
258-574-5
Beilstein/REAXYS Number:
5466611
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
322,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98%
form
powder
mp
94-97 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].CCN(CC)CCCCCCCCOC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C22H37NO5.ClH/c1-6-23(7-2)14-12-10-8-9-11-13-15-28-22(24)18-16-19(25-3)21(27-5)20(17-18)26-4;/h16-17H,6-15H2,1-5H3;1H
InChI key
KFJZVXKPPQIYCG-UHFFFAOYSA-N
Application
- Pharmacologically active inhibitor of hepatitis C virus life cycle
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% | assay 97% | assay ≥98.0% (calc. on dry substance, AT) | assay ≥99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 94-97 °C (lit.) | mp - | mp - | mp 168-171 °C (lit.) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?