CDAP is an easy to use reagent for the activation of polysaccharide hydroxyls
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 382,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1260,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2140,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8570,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 52 810,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10BF4N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.99
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5685616
382,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
[F-].FB(F)F.CN(C)c1cc[n+](cc1)C#N
InChI
1S/C8H10N3.BF3.FH/c1-10(2)8-3-5-11(7-9)6-4-8;2-1(3)4;/h3-6H,1-2H3;;1H/q+1;;/p-1
InChI key
ONCRRSYBEJHQMM-UHFFFAOYSA-M
General description
Our SAFC® portfolio of high-quality raw materials for use in biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures plus the documentation and expertise to help our customers meet requirements as defined by the M-Clarity Program.
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of downstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of downstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
Packaging
Product is available in the following package sizes:
RES1458C-B101X: 100 mg container
RES1458C-B102X: 500 mg container
RES1458C-B103X: 1 g container
RES1458C-B101X: 100 mg container
RES1458C-B102X: 500 mg container
RES1458C-B103X: 1 g container
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?