Kluczowe dokumenty
SYNV105550
Synthware vacuum trap
body O.D. 60 mm, L 300 mm , below joint
Synonim(y):
Synthware V105550
About This Item
Kod UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware V105550
Długość
300 mm , below joint
śr. zewn. obudowy
60 mm
Opis ogólny
Ze złączami ułatwiającymi usuwanie kondensatu. Długość korpusu jest mierzona poniżej złącza. Złącza na rurce środkowej mają średnicę zewnętrzną 10 mm, a złącza węży na rurkach bocznych mają średnicę 13 mm.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)