Kluczowe dokumenty
Z174238
Sigma-Aldrich
Aldrich® two-piece vacuum trap
hose barbs at 90°
Synonim(y):
Vacuum Trap
Wybierz wielkość
1 EA
2260,00 zł
2260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2260,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
2260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
Parametry
230-490 °C
Opis ogólny
Threaded 45/50 joint. 48 mm O.D. × 420 mm L × 13 mm O.D. hose barbs. Constructed for easy removal of condensates.
Powiązanie
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
część zamienna
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)